Kluczowe dokumenty
531634
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Synonim(y):
Barluenga reagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10BF4IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
137-141 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[I+].F[B-](F)(F)F.c1ccncc1.c2ccncc2
InChI
1S/2C5H5N.BF4.I/c2*1-2-4-6-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-5H;;/q;;-1;+1
Klucz InChI
JBVUIHBKNVHCKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bis(pyridine)iodonium Tetrafluoroborate (Barluenga′s reagent) is a mild iodinating and oxidizing reagent capable of selectively reacting with a wide range of unsaturated substrates and tolerates a variety of functional groups.
Zastosowanie
Bis(pyridine)iodonium Tetrafluoroborate reacts with acetonides derived from simple terpenes to accomplish selective iodofunctionalization with excellent regio- and diastereofacial control. It has been used as a reactant involved in:
- Synthesis of substituted naphthalenes and oxygen containing heterocycles from 2-alkynyl-substituted benzaldehydes.
- Synthesis of tetracyclic tetrahydrofurans
Applications for Bis(pyridine)iodonium Tetrafluoroborate
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Campos, P. J. et al
Tetrahedron Letters, 38, 8397-8397 (1997)
José Barluenga et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(17), 4206-4213 (2004-09-08)
The use of bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate (IPy(2)BF(4)) as an oxidizing agent towards different types of alcohols is reported. The observed reactivity involves different reaction pathways, as a function both of the structures of the starting materials and of the experimental conditions.