Merck
529141
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
90%
About This Item
Wzór liniowy:
F3CSC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
90%
zanieczyszczenia
~1% 4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
~5% 4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
thioether
ciąg SMILES
FC(F)(F)Sc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H5F3OS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
Klucz InChI
OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Entalpia parowania 4-(trifluorometylotio)benzaldehydu w temperaturze wrzenia (492.15K) wynosi 43.130kjoule/mol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)