Merck
529036
Sigma-Aldrich
3-Iodobenzonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
40-43 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
nitrile
ciąg SMILES
Ic1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4IN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
Klucz InChI
BGARPMGQRREXLN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Iodobenzonitryl jest halogenowanym aromatycznym nitrylem. Jego standardowa (ρ° = 0,1 MPa) molowa entalpia tworzenia została określona za pomocą kalorymetrii spalania.
Zastosowanie
3-Iodobenzonitryl może być stosowany jako odczynnik wyjściowy w syntezie tetrachloroizoftalo[14C]-nitrylu (TCIN). Może być również stosowany do przygotowania:
  • 1-(3-jodofenylo)-3-{2-[4-(trifluorometylo)-1-piperydynylo]etylo}-2-imidazolidynon
  • pochodna piperydyny
  • chiralny anilid aminokwasu
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermodynamic and aromaticity studies for the assessment of the halogen? cyano interactions on Iodobenzonitrile.
Rocha IM, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 65, 204-212 (2013)
Synthesis of Chiral Amino Acid Anilides by Ligand-Free Copper-Catalyzed Selective N-Arylation of Amino Acid Amides
Dong J, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(4), 692-696 (2013)
Idriss Bennacef et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 5056-5059 (2009-07-29)
Compound 1 is a potent and selective antagonist of the dopamine D(3) receptor. With the aim of developing a carbon-11 labeled ligand for the dopamine D(3) receptor, 1 was selected as a potential PET probe. [(11)C]1 was obtained by palladium
Dominic P Affron et al.
European journal of organic chemistry, 2016(1), 139-149 (2016-02-16)
Saturated heterocycles, such as THFs, pyrrolidines, piperidines and THPs, are essential components of many biologically active compounds. Examples of C-H functionalization on these important ring systems remain scarce, especially at unactivated positions. Here we report the development of conditions for
Synthesis of tetrachloroisophthalo-[14C]-nitrile.
Davies PE.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 21(3), 285-292 (1984)