Merck
525685
Sigma-Aldrich
Bis(hexylene glycolato)diboron
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24B2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
98-102 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CC(C)(C)OB(O1)B2OC(C)CC(C)(C)O2
InChI
1S/C12H24B2O4/c1-9-7-11(3,4)17-13(15-9)14-16-10(2)8-12(5,6)18-14/h9-10H,7-8H2,1-6H3
Klucz InChI
UEBSWKNVDRJVHN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bis(heksylenoglikolato)diboron może być stosowany jako odczynnik:
  • Do przygotowania arylowych estrów boronianowych poprzez katalizowaną metalami bezpośrednią borylację C-H związków arylowych.
  • W chemoselektywnej syntezie produktów sprzęgania C-C poprzez katalizowane niklem sprzęganie pierwszorzędowych i drugorzędowych halogenków alkilowych.
  • W katalizowanym niklem regioselektywnym arylowaniu końcowych nieaktywowanych alkenów z otrzymaniem alkiloboranów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nickel-catalyzed cross-coupling of unactivated alkyl halides using bis (pinacolato) diboron as reductant
X Hailiang, et al.
Chemical Science, 4(10), 4022-4029 (2013)