Merck
525162
Sigma-Aldrich
Sucrose diacetate hexaisobutyrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H62O19
Masa cząsteczkowa:
846.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
aktywność optyczna
[α]20/D +49°, c = 1 in chloroform
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
288 °C (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
gęstość
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@@]2(COC(C)=O)O[C@H](COC(=O)C(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@@H]2OC(=O)C(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C40H62O19/c1-18(2)33(43)51-17-40(32(57-38(48)23(11)12)29(54-35(45)20(5)6)27(58-40)16-50-25(14)42)59-39-31(56-37(47)22(9)10)30(55-36(46)21(7)8)28(53-34(44)19(3)4)26(52-39)15-49-24(13)41/h18-23,26-32,39H,15-17H2,1-14H3/t26-,27-,28-,29-,30+,31-,32+,39-,40+/m1/s1
Klucz InChI
ZNEBZIJCDDCNRC-SWTLDUCYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rasmus I Jølck et al.
Advanced healthcare materials, 3(10), 1680-1687 (2014-04-16)
External beam radiation therapy relies on the ability to deliver high radiation doses to tumor cells with minimal exposure to surrounding healthy tissue. Advanced irradiation techniques, including image-guided radiation therapy (IGRT), rely on the ability to locate tumors to optimize
Jianbo Guo et al.
AAPS PharmSciTech, 16(4), 973-985 (2015-01-23)
Our previous studies revealed that the PLGA-based particulate systems loaded with cucurbitacin showed limited anti-melanoma efficiency in xenograft animal models after intratumoral injection, which was due to the undesirable initial burst release and the leakage of the particulate carriers from