Merck
524964
Sigma-Aldrich
N-Methylfurfurylamine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
bp
148-152 °C (lit.)
gęstość
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNCc1ccco1
InChI
1S/C6H9NO/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h2-4,7H,5H2,1H3
Klucz InChI
DGLIOWSKNOCHEX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
N-metylofurfuryloamina jest aminą drugorzędową. Można ją otrzymać w reakcji furfuralu i wodnej trimetyloaminy.
Zastosowanie
N-metylofurfuryloamina może być stosowana w syntezie cis -α-[2-[(2-furanylometylo)metyloamino]cykloheksylo]-benzenometanolu.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Syntheses of 6-substituted purines.
Bullock MW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(15), 3693-3696 (1956)
An unusual isomerization of a furan-containing compound.
Szmuszkovicz J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(25), 5002-5005 (1986)