Merck
524832
Sigma-Aldrich
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride
96%
Synonim(y):
Ethyleneallophanoyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
mp
147-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)N1CCNC1=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2/c5-3(8)7-2-1-6-4(7)9/h1-2H2,(H,6,9)
Klucz InChI
NXJZQSRAFBHNLI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride (Ethyleneallophanoyl chloride) is an imidazoline derivative. It is a straight-chain allophanoyl chloride.
Zastosowanie
Reactant for ytterbium metal promoted reactions
Reactant for synthesis of selenoesters by samarium diiodide induced reductive cleavage of Se-Se bonds
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Dehydrochlorination of Allophanoyl Chlorides. A New Synthesis of Isocyanates.
Sayigh AAR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(11), 3344- 3347 (1964)