Merck
524395
Sigma-Aldrich
11-Hydroxyundecanoic acid
96%
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)10CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H22O3/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h12H,1-10H2,(H,13,14)
Klucz InChI
KNRCBASNXNXUQQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 11-hydroksyundekanowy może być stosowany do wytwarzania poliestrów o wyższej masie cząsteczkowej.
Kwas 11-hydroksyundekanowy można otrzymać stosując następujące odczynniki wyjściowe:
  • kwas 10-undecenowy
  • kwas undecylenowy i kwas bromowodorowy
  • 11-bromodekanian metylu
  • kwas rycynolowy (kwas 12-hydroksyoleinowy)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enzyme-catalysed condensation polymerization of 11-hydroxyundecanoic acid with lipase from Candida cylindracea.
O'Hagan D and Zaidi NA.
Polymer, 35(14), 3576-3578 (1994)
Bis-3-methyl-2-butylborane as a selective reagent for the reduction of representative functional groups.
Brown HC and Bigley DB.
Journal of the American Chemical Society, 83(2), 486-486 (1982)
Studies on ω-Oxidation of Fatty Acids in vitro.
Kamei S, et al.
Journal of Biochemistry, 56(1), 72- 76 (1964)
Preparation of Macrocyclic Lactones by Depolymerization1.
Spanagel EW and Carothers WH.
Journal of the Chemical Society, 58(4), 654-656 (1936)
Chemo-enzymatic synthesis of 11-hydroxyundecanoic acid and 1, 11-undecanedioic acid from ricinoleic acid.
Jang HY, et al.
Green Chemistry, 18(4), 1089-1095 (2016)