Merck
518034
Sigma-Aldrich
Dibenzyl oxalate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CO2CH2C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
tw
235 °C/14 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
O=C(OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Klucz InChI
ZYZXGWGQYNTGAU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)