Merck
512028
Sigma-Aldrich
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.48 (lit.)
bp
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCI
InChI
1S/C10H23IOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9H2,1-5H3
Klucz InChI
INGJYKISFRSCQV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane is an iodoorganosilane that can be synthesized from tert-butyl(chloro)dimethylsilane.
Zastosowanie
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane may be used as a reagent in the multi-step synthesis of spermine synthon and decanucleotide-spermine conjugates.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Online synthesis of diblock cationic oligonucleotides for enhanced hybridization to their complementary sequence.
Bénédicte Pons et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(8), 1173-1176 (2006-07-29)
Fleming I.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 266-266 (2014)