Merck
511323
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl iminodiacetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HN[CH2CO2C(CH3)3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
38-42 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ester
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CNCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23NO4/c1-11(2,3)16-9(14)7-13-8-10(15)17-12(4,5)6/h13H,7-8H2,1-6H3
Klucz InChI
SMXMBXPLRFTROI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Iminodioctan di-tert-butylu jest aminą drugorzędową.
Zastosowanie
Iminodioctan di-tert-butylu może być stosowany jako odczynnik w syntezie:
  • barwników karbocyjaninowych zawierających kwasy wielokarboksylowe
  • monopodstawionych difunkcjonalizowanych wielościennych oligomerycznych silseskwioksanów (POSS)
  • wielopokoleniowe fluorowane dendrymery
  • pochodne 2,6-dipirazolo-1-ylopirydyny
Może być również stosowany do wytwarzania N-(4-alliloksy-4-oksobutanoilo)iminodiacetatu di-tert-butylu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorous mixture synthesis of asymmetric dendrimers.
Jiang ZX and Yu YB.
The Journal of Organic Chemistry, 75(6), 2044-2049 (2010)
Solid-Supported Synthesis of Bicyclic Peptides Containing Three Parallel Peptide Chains.
Karskela T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(9), 1687-1691 (2003)
Lanthanide Complexes of Polyacid Ligands derived from 2,6-bis(pyrazol-1-yl) pyridine, pyrazine, and 6,6'-bis(pyrazol-1-yl)-2, 2'-bipyridine: Synthesis and luminescence properties.
Rodriguez-Ubis JC, et al.
Helvetica Chimica Acta, 80(1), 86-96 (1997)
A facile route to difunctionalized monosubstituted octasilsesquioxanes.
Liu H, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 17(18), 5019-5023 (2011)
Yunpeng Ye et al.
Bioconjugate chemistry, 16(1), 51-61 (2005-01-20)
Synergistic multivalent interactions can amplify desired chemical or biological molecular recognitions. We report a new class of multicarboxylate-containing carbocyanine dye constructs for use as optical scaffolds that not only serve as fluorescent antennas but also participate in structural assembly of