Merck
609153
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutamic acid-15N,γ-O-t-butyl ester, L-Glutamic acid-15N N-Fmoc,γ-O-t-butyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
t-Bu-O2C(CH2)2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Masa cząsteczkowa:
426.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -4.21°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
metody
bio NMR: suitable
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1/i25+1
Klucz InChI
OTKXCALUHMPIGM-HWAMHAJJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)