Merck
498777
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC([Zn]Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9.BrH.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h2-7H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
NGNKVUPYJMWMBZ-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup