Kluczowe dokumenty
497800
3-Chloro-4-methylphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Polecane produkty
stężenie
0.5 M in THF
zanieczyszczenia
1-3% inorganic chloride
gęstość
1.026 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc([Zn]I)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl.HI.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
WFTAKZWHWNEKJV-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)