Merck
630365
Sigma-Aldrich
4-Acetoxyphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7IO2Zn
Masa cząsteczkowa:
327.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
zanieczyszczenia
1-3% inorganic chloride
tw
65 °C
gęstość
1.014 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccc([Zn]I)cc1
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
OLMYRQFYOWNSBS-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)