Merck
517380
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4CH2ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6N.BrH.Zn/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
OPFGYNVCSQCBCL-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)