Kluczowe dokumenty
495956
trans-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-N,N-dimethyl-1,3-butadien-1-amine
90%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSi(CH3)2OC(=CH2)CH=CHN(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
gęstość
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H25NOSi/c1-11(9-10-13(5)6)14-15(7,8)12(2,3)4/h9-10H,1H2,2-8H3/b10-9+
Klucz InChI
NSCKABIMFIKUEF-MDZDMXLPSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Preparation and Diels-Alder Reactivity of 1-Amino-3-siloxy-1,3-butadienes.
Kozmin SA and Rawal VH.
The Journal of Organic Chemistry, 62(16), 5252-5253 (1997)