Merck
423424
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-cyclohexadiene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16OSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.31
Beilstein:
2079140
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OC1=CCCC=C1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Klucz InChI
WPIRVUXAMPRMAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(trimetylosiloksy)-1,3-cykloheksadien ((cykloheksa-1,5-dien-1-yloksy)trimetylosilan) jest eterem sililowo-enolowym cykloheksenonu. Zbadano reakcje Dielsa-Aldera z dienofilami α-acetoksyakrylonitrylem, akrylonitrylem i α-chloroakrylonitrylem.
Zastosowanie
2-(trimetylosiloksy)-1,3-cykloheksadien może być stosowany jako diena w syntezie 2-aza[2.2.2]okta-3,5-dionu izochinuklidynonu w reakcji z cyjankiem p-toluenosulfonylu.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Safety Assessment of Diels-Alder Reactions with Highly Reactive Acrylic Monomers.
Abele S, et al.
Organic Process Research & Development, 16(12), 2015-2020 (2012)
Design and Scale-Up of Diels-Alder Reactions for the Practical Synthesis of 5-Phenylbicyclo [2.2. 2] oct-5-en-2-one.
Funel JA, et al.
Organic Process Research & Development, 15(6), 1420-1427 (2011)
High-Temperature Diels-Alder Reactions: Transfer from Batch to Continuous Mode.
Abele S, et al.
Organic Process Research & Development, 16(5), 1114-1120 (2011)
Cynthia K McClure et al.
The Journal of organic chemistry, 68(21), 8256-8257 (2003-10-11)
The hetero-Diels-Alder reaction of an electron-deficient nitrile, p-toluenesulfonyl cyanide, with the silyl enol ether of cyclohexenone produced a hydrolytically sensitive [4 + 2] adduct in good yield. Use of Mander's reagent, ethyl cyanoformate, with the same diene, produced an unstable