Merck
493953
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-hexanol
97%
Synonim(y):
5-Metyloheksanol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CH(CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
gęstość
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)CCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
ZVHAANQOQZVVFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Metylo-1-heksanol, alkohol alifatyczny, można otrzymać poprzez redukcję kwasu 5-metyloheksanowego. Przewiduje się, że będzie on miał owocowy zapach na podstawie danych z analizy partycji rozmytej i map samoorganizujących (SOM).
5-Metylo-1-heksanol jest lotnym związkiem organicznym występującym w..:
  • liściachAlstonia boonei
  • Owoce kiwi 'Hayward' i 'Hort16A'
  • Ciało owocująceTuber melanosporum
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Coralia V Garcia et al.
Food chemistry, 137(1-4), 45-54 (2012-12-04)
Bound volatiles are recognised as a potential source of aroma compounds in fruits. In this study, the bound volatiles of Actinidia deliciosa 'Hayward' and A. chinensis 'Hort16A' were studied at three different ripening stages. The bound volatile content tended to
Prediction of odours of aliphatic alcohols and carbonylated compounds using fuzzy partition and self organising maps (SOM).
Audouze K, et al.
Analusis, 28(7), 625-632 (2000)
Nicolas Durand et al.
PloS one, 6(12), e29147-e29147 (2012-01-05)
Odorant-Degrading Enzymes (ODEs) are supposed to be involved in the signal inactivation step within the olfactory sensilla of insects by quickly removing odorant molecules from the vicinity of the olfactory receptors. Only three ODEs have been both identified at the
Nicolas Durand et al.
PloS one, 5(11), e15026-e15026 (2010-12-03)
Carboxyl/cholinesterases (CCEs) are highly diversified in insects. These enzymes have a broad range of proposed functions, in neuro/developmental processes, dietary detoxification, insecticide resistance or hormone/pheromone degradation. As few functional data are available on purified or recombinant CCEs, the physiological role
GC-MS evaluation of bioactive compounds and antibacterial activity of the oil fraction from the leaves of Alstonia boonei De Wild.
Okwu DE and Ighodaro BU.
Der Pharma Chemica, 2(1), 261-262 (2010)