Merck
491357
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-2-d1
98 atom % D
Synonim(y):
Isopropyl-2-d1 bromide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CDBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4252 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
gęstość
1.321 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(C)(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D
Klucz InChI
NAMYKGVDVNBCFQ-WFVSFCRTSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19.00 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)