Merck
490628
Sigma-Aldrich
Indium(III) nitride
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Indium mononitride, Indium nitride
About This Item
Wzór liniowy:
InN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.82
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: indium
wielkość cząstki
100 mesh
ciąg SMILES
N#[In]
InChI
1S/In.N
Klucz InChI
NWAIGJYBQQYSPW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Polimery przewodzące, takie jak polianilina, politiofen i polifluoreny, są obecnie w centrum uwagi ze względu na ich zastosowania w elektronice organicznej i optoelektronice.