Merck
544876
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide
nanopowder, <50 nm particle size
Synonim(y):
ITO
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
nanopowder
Poziom jakości
skład
In2O3, 90%
SnO2, 10%
powierzchnia
27 m2/g
wielkość cząstki
<50 nm
mp
1910 °C (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Klucz InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.