Merck
490261
Sigma-Aldrich
Methyl bromoacetate-2,2-d2
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
BrCD2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
tw
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3/i2D2
Klucz InChI
YDCHPLOFQATIDS-CBTSVUPCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)