Merck
488895
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
DL-3-Hydroxybutyric acid-1,3-13C2 sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CH(OH)CH213CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
mp
161-167 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].C[13CH](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i3+1,4+1;
Klucz InChI
NBPUSGBJDWCHKC-ZPGUIXIESA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)