Merck
606111
Sigma-Aldrich
Sodium D-3-hydroxybutyrate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
D-3-Hydroxybutyric acid-1,3-13C2 sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CH(OH)CH213CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
149-155 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].C[13C@@H](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i3+1,4+1;
Klucz InChI
NBPUSGBJDWCHKC-LCHDWHJTSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)