Merck
488720
Sigma-Aldrich
D-Fructose-6,6-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D2H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2
Klucz InChI
RFSUNEUAIZKAJO-XPGJXJCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)