Kluczowe dokumenty
729051
D-Fructose-1,1,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
Synonim(y):
D-Levulose-d7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D7H5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
powder
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C1(O)OC([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D
Klucz InChI
LKDRXBCSQODPBY-PCYAFHAWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?