Próba
≥95%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
77-83 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P/c1-4-10-17(11-5-1)16-20(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2
Klucz InChI
UZCPNEBHTFYJNY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Suzuki cross-coupling
- Antiarthritic agent (inhibitor of cathepsin B)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?