Merck
486965
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-(cyano-13C)
99 atom % 13C
Synonim(y):
Phenyl(acetonitrile-1-13C)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH213CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
gęstość
1.024 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
N#[13C]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i7+1
Klucz InChI
SUSQOBVLVYHIEX-CDYZYAPPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)