Merck
486353
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-d9-amine
98 atom % D
Synonim(y):
2-Amino-2-methyl-d3-propane-d6
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)3CNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
-67 °C (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
YBRBMKDOPFTVDT-GQALSZNTSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-36.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-38 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)