Merck
483893
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylmethyleneiminium chloride
technical grade, 90%
Synonim(y):
Dimethylformiminium chloride, Methylenedimethylammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=N+(CH3)2Cl-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.56
Beilstein:
505955
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
mp
146-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.ClH/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
ZJTROANVDZIEGB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reacant for:
Preparation of dihydronaphthyridinones as HIV-1 integrase inhibitors
Mannich reactions
Preparation of cyanotetrahydrooxo-ß-carbolines via cyclocondensation reactions
Asymmetric synthesis of phalarine via stereospecific Pictet-Spengler cyclocondensation and traceless chirality transfer from L-tryptophan
Synthesis of functionalized diarylpyrrolizines as inhibitors of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 (mPGES-1) and 5-lipoxygenase (5-LOX)
Synthesis of (±)-phalarine with the rearrangement of an azaspiroindolenine and Gassman oxindole preparation as key steps
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)