Próba
99%
aktywność optyczna
[α]23/D +13°, c = 2.5 in ethanol
mp
69-72 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C12H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13/h12-14H,2-11H2,1H3/t12-/m1/s1
Klucz InChI
ZITKDVFRMRXIJQ-GFCCVEGCSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)