189316
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol
99%
Synonim(y):
2-Chloromethyl-2-methyl-1-propanol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
tw
87 °C/35 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(CO)CCl
InChI
1S/C5H11ClO/c1-5(2,3-6)4-7/h7H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
CAZPRAORHCOIHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter