Kluczowe dokumenty
260290
1,2-Tetradecanediol
technical grade, 90%
Synonim(y):
1,2-Dihydroxytetradecane, 1,2-Tetradecylene glycol, Myristyl glycol, n-Tetradecane-1,2-diol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Postać
powder
mp
62-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15/h14-16H,2-13H2,1H3
Klucz InChI
DWANEFRJKWXRSG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.