Merck
481432
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Bromine cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
BrCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.92
Beilstein:
1697296
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.65 (vs air)
ciśnienie pary
100 mmHg ( 22.6 °C)
Próba
99.995% trace metals basis
bp
61-62 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
Klucz InChI
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bromek cyjanogenu (CNBr) jest halogenkiem. Opisano jego przydatność jako środka kondensującego podczas chemicznego ligowania oligodeoksyrybonukleotydów. Jego widmo fotoelektronów progowych (TPE) zostało zarejestrowane w wysokiej rozdzielczości. Zbadano kriopolimeryzację CNBr po napromieniowaniu.
Zastosowanie
Można stosować bromek cyjanogenu:
  • Do aktywacji polisacharydów w celu połączenia z erytrocytami.
  • Jako środek utleniający w teście na obecność taiminy w moczu.
  • W przygotowaniu 2-amino-5-(2′-tienylo)-1,3,4-oksadiazolu.
Reaction with C60Ph5Cl produces a novel phenylated isoquinolino[3′,4′:1,2][60]fullerene.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N I Sokolova et al.
FEBS letters, 232(1), 153-155 (1988-05-09)
Cyanogen bromide was found to condense oligodeoxyribonucleotides on a complementary template in aqueous solution. Optimum conditions for this vigorous and effective reaction were developed. CNBr proved to be useful for incorporation of phosphoramidate or pyrophosphate internucleotide bonds in DNA duplexes.
Threshold photoelectron spectroscopy of cyanogen bromide.
Yencha AJ, et al.
Chemical Physics Letters, 392(1), 202-208 (2004)
Oxadiazole: a biologically important heterocycle.
Somani RR and Shirodkar PY.
Der Pharma Chemica, 1(1), 130-140 (2009)
Cyanogen bromide, a good reagent for assay of thiamine in urine.
K Ratanaubolchai et al.
Clinical chemistry, 25(9), 1670-1671 (1979-09-01)
Low-temperature radiation polymerization of cyanogen bromide.
Kichigina GA, et al.
Mendeleev Communications, 8(4), 159-160 (1998)