Merck
480525
Sigma-Aldrich
Lithium azide solution
20 wt. % in H2O
Synonim(y):
Lthium triazide
About This Item
Wzór liniowy:
LiN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
48.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
liquid
stężenie
20 wt. % in H2O
gęstość
1.088 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/Li.N3/c;1-3-2/q+1;-1
Klucz InChI
GUWHRJQTTVADPB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Lithium azide can be used as:
  • A precursor in the synthesis of lithium pentazolate.
  • As an electrolyte additive for Li-S batteries to enhance their cyclability and interfacial stability.
  • As porogen reagent and nitrogen source in the preparation of nitrogen-doped porous carbon nanofibers.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.