Merck
479284
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride
97%
Synonim(y):
(−)-O-Formyl-D-mandeloyl chloride, (R)-(−)-α-(Formyloxy)phenylacetyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2CH(C6H5)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.60
Beilstein:
5404068
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]23/D −228°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
gęstość
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)[C@H](OC=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7ClO3/c10-9(12)8(13-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,8H/t8-/m1/s1
Klucz InChI
ZNLABNPTWSKGDX-MRVPVSSYSA-N
Zastosowanie
Chlorek(R)-(-)-O-formylomandeloilu może być stosowany jako chiralny środek rozdzielający do rozdzielania spirobiindanu.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and application of a new hexamethyl-1, 1′-spirobiindane-based chiral bisphosphine (HMSI-PHOS) ligand in asymmetric allylic alkylation
Chang S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 16(13), 2239-2247 (2018)