Merck
475890
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
38-42 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
isothiocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1cccc(Cl)c1N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
Klucz InChI
SUCGVQHNGIQXGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate is an isothiocyanate derivative. It has been synthesized by using 2,6-dichlorobenzaldehyde oxime as a starting reagent.
Zastosowanie
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate may be used as a precursor to synthesize 1-(2-aminoethyl)-2-cyano-3-(2,6-dichlorophenyl)guanidine.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Birsa ML, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 222-222 (2014)
J W Tilley et al.
Journal of medicinal chemistry, 23(12), 1438-1439 (1980-12-01)
Starting with 2,6-dichlorophenyl isothiocyanate, 1-(2-aminoethyl)-2-cyano-3-(2,6-dichlorophenyl)guanidine (2) was prepared in three steps. In contrast to the corresponding thiourea 1, this compound was essentially inactive as an antihypertensive agent.
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use