Merck
471429
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
99%
Synonim(y):
L-Homoserine lactone hydrobromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.02
Beilstein:
3912375
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −21°, c = 1 in H2O
mp
225 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[H].N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.BrH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
Klucz InChI
MKLNTBLOABOJFZ-DFWYDOINSA-N
Zastosowanie
Hydrobromek(S)-(-)-α-amino-γ-butyrolaktonu może być stosowany jako budulec do przygotowania:
  • β-ketoamidowe N-acylowane laktony L-homoseryny(AHL) jako cząsteczki wyczuwające kworum
  • p-kumaroilo-HSL(lakton homoseryny)
  • inhibitory kalpainy i peroksydacji lipidów
Used to prepare pseudopeptide inhibitors for Ras farnesyl-protein transferase as well as selenomethionine.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S L Graham et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(6), 725-732 (1994-03-18)
Inhibitors of Ras farnesyl-protein transferase are described. These are reduced pseudopeptides related to the C-terminal tetrapeptide of the Ras protein that signals farnesylation. Deletion of the carbonyl groups between the first two residues of the tetrapeptides either preserves or improves
Robust routes for the synthesis of N-acylated-L-homoserine lactone (AHL) quorum sensing molecules with high levels of enantiomeric purity.
Hodgkinson JT, et al.
Tetrahedron Letters, 52(26), 3291-3294 (2011)
A new class of homoserine lactone quorum-sensing signals.
Schaefer AL, et al.
Nature, 454(7204), 595-599 (2008)
Koch, T. Buchardt, O.
Synthesis, 1065-1065 (1993)
Novel dual inhibitors of calpain and lipid peroxidation.
Auvin S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14(14), 3825-3828 (2004)