Kluczowe dokumenty
469432
Methyl (2S)-glycidate
optical purity ee: 99% (GLC), 98%
Synonim(y):
Methyl (S)-oxiranecarboxylate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −32°, c = 1 in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
gęstość
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Klucz InChI
YKNYRRVISWJDSR-VKHMYHEASA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
162.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?