Merck
467790
Sigma-Aldrich
Lead(II) nitrate
≥99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Lead dinitrate
About This Item
Wzór liniowy:
Pb(NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.95% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: lead
zanieczyszczenia
<500 ppm total metallic impurities
mp
470 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
ciąg SMILES
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Klucz InChI
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Several new polymeric complexes of lead with dialkylamino derivatives of squaric acid were produced to study their coordination modes as possible prototypes for studies of lanthanide complexes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lincoln A. Hall et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 3096-3101 (1997-07-02)
Reaction of three different 1-(dialkylamino) derivatives of 3,4-dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione (squaric acid) with lead(II) nitrate in aqueous solution yielded polymeric complexes which have been characterized by single-crystal X-ray analysis. Pb[(CH(3))(2)NC(4)O(3)](2)(OH(2))(2).H(2)O (1) produced from 1-(dimethylamino)-2-methoxycyclobutenedione crystallizes in the triclinic space group P&onemacr;, with
Trivedi Mrugesh et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 68(5), 653-656 (2011-09-21)
The present study was an attempt to investigate toxic effects of lead on red blood corpuscle (RBC) under in vitro conditions. Venous blood samples from adult, healthy, well-nourished male donors falling in age group of 25-30 years were collected in
Merylin Zizza et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 126, 231-241 (2012-12-19)
The hindering effects of metals and in particular lead (Pb) are representing a growing threat to aquatic organisms such as fish. This observation derives from toxic concentrations of Pb accounting for altered neurophysiological activities of some interesting teleost models like
Mostafa Lamhamdi et al.
Comptes rendus biologies, 334(2), 118-126 (2011-02-22)
Lead (Pb) is an environmental pollutant extremely toxic to plants and other living organisms including humans. To assess Pb phytotoxicity, experiments focusing on germination of wheat seeds were germinated in a solution containing Pb (NO(3))(2) (0.05; 0.1; 0.5; 1g/L) during
Hans J Jakobsen et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 211(2), 195-206 (2011-06-28)
The acquisition and different appearances observed for wide bandwidth solid-state MAS NMR spectra of low-γ nuclei, using (14)N as an illustrative nucleus and employing two different commercial spectrometers (Varian, 14.1T and Bruker, 19.6T), have been compared/evaluated and optimized from an