Merck
466948
Sigma-Aldrich
1-(p-Tolylsulfonyl)pyrrole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
99-102 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2
InChI
1S/C11H11NO2S/c1-10-4-6-11(7-5-10)15(13,14)12-8-2-3-9-12/h2-9H,1H3
Klucz InChI
OXWIEWFMRVJGNY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(p-Tolylsulfonyl)pyrrole is a pyrrole derivative. Its Fourier-Transform-Infrared, Fourier-Transform-Raman and NMR spectra have been studied.
Zastosowanie
1-(p-Tolylsulfonyl)pyrrole may be used in the synthesis of 4-(3-pyrrolyl) butanoic aicd (PBA).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hui Peng et al.
Biosensors & bioelectronics, 20(9), 1821-1828 (2005-02-01)
A simple and label-free electrochemical sensor for recognition of the DNA hybridization event was prepared based on a new functionalised conducting copolymer, poly[pyrrole-co-4-(3-pyrrolyl) butanoic acid]. This precursor copolymer can be easily electrodeposited on the electrode surface and shows high electroactivity
Y Erdogdu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 146, 88-96 (2015-03-31)
Fourier-Transform-Infrared, Fourier-Transform-Raman and Nuclear Magnetic Rezonans spectra of 1-(p-tolylsulfonyl) pyrrole molecule have been recorded. In the powder form, vibrational spectra of 1-(p-tolylsulfonyl) pyrrol molecule were investigated in the region 4000-400 cm(-1) and 3500-50 cm(-1), respectively. The conformational analysis, geometrical structure