Merck
465259
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
76-80 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
Klucz InChI
GYCNHFWRPJXTSB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile may be used for the preparation of the following compounds:
  • (E)-5-(2-cyclopropylvinyl)-2-fluorobenzonitrile and methyl-3-amino-5-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
  • (S)-[2-[5-(3-cyano-4-fluoro-phenyl)-pyridin-3-yloxy]-1-(1H-indol-3-ylmethyl)-ethyl]-carbamic acid tert-butyl ester
  • 4-fluoro-3-cyano-3′-tributyltinbenzhydrol
  • 4-fluoro-3-cyano-3′-iodobenzhydrol
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microwave-assisted synthesis of 3-aminobenzo [b] thiophene scaffolds for the preparation of kinase inhibitors.
Bagley MC, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry (2015)
Zizhong Li et al.
Bioconjugate chemistry, 14(2), 287-294 (2003-03-20)
The synthesis of a benzophenone-based labeling compound designed for comparative imaging studies with both in vivo positron emission tomograph (PET) and single-photon computed tomography (SPECT) and ex vivo autoradiography is described. The new compound can be labeled with either F-18
Keith W Woods et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(20), 6832-6846 (2006-07-18)
A series of heteroaryl-pyridine containing inhibitors of Akt are reported. The synthesis and structure-activity relationships are discussed, leading to the discovery of a indazole-pyridine analogue (K(i)=0.16 nM). These compounds bind in the ATP binding site, are potent, ATP competitive, and