Merck
462330
Sigma-Aldrich
Poly(1-decene), hydrogenated
Mixture of trimer and tetramer
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
lepkość
20 cSt(40 °C)(lit.)
bp
>316 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Klucz InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Uwodorniony poli(1-deken) jest wytwarzany przez uwodornienie mieszaniny cząsteczek izoparafinowych (trimeru i tetrameru).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Compendium of food additive specifications.
FAO JECFA Monographs (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
462330-250ML4061832346458