Merck
458880
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
98%
Synonim(y):
3-bromo-2,4,6-trimetylobenzenamina
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H(CH3)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
kolor
, Light Brown to Dark Brown to Dark Purple
współczynnik refrakcji
n20/D 1.575 (lit.)
bp
172-173 °C/24 mmHg (lit.)
mp
34.5-39.3 °C (lit.)
gęstość
1.313 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1N
InChI
1S/C9H12BrN/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,11H2,1-3H3
Klucz InChI
MVLMPTBHZPYDBZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Magdalena Markowicz et al.
Journal of biological physics, 38(4), 637-656 (2012-11-13)
The interactions between dendrimers and different types of drugs are nowadays one of the most actively investigated areas of the pharmaceutical sciences. The interactions between dendrimers and drugs can be divided into: internal encapsulation, external electrostatic interaction, and covalent conjugation.