Kluczowe dokumenty
458597
Cyclohexanone dimethyl ketal
99%
Synonim(y):
1,1-Dimethoxycyclohexane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
83 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketal
ciąg SMILES
COC1(CCCCC1)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-9-8(10-2)6-4-3-5-7-8/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
XPIJMQVLTXAGME-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cyclohexanone dimethyl ketal reacts with trimethylsilane in the presence of trimethylsilyl triflate to form the corresponding ether. It can also undergo allylation and propargylation in the presence of indium to form the corresponding homoallylic or homopropargylic alcohol, respectively.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
M Ogata et al.
Journal of medicinal chemistry, 30(6), 1054-1068 (1987-06-01)
To find orally active antifungal agents, novel imidazolyl- and 1,2,4-triazolylpropanolones I and related compounds II-IV were synthesized. Compounds I were derived from ketones V (method A), alpha-diketone IX (method B), alpha-hydroxy ketones X (method C), alpha-chloro ketone XII (method D)
Preparation of ketone acetals from linear ketones and alcohols.
Lorette NB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 24(11), 1731-1733 (1959)
Indium mediated allylation and propargylation reactions of dimethyl acetals and ketals.
Kwon JS, et al.
Tetrahedron Letters, 42(10), 1957-1959 (2001)
Trimethysilyl triflate in organic synthesis
Noyori R, et al.
Tetrahedron, 37(23, 3899-3910 (1981)
A systematic study of the influence of mesoscale structuring on the kinetics of a chemical reaction.
Sebastian Krickl et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(35), 23773-23780 (2017-07-01)
In this contribution, we (i) link the mesoscopic structuring of the binary structured solvent mixture H