Merck
539430
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone diethyl ketal
97%
Synonim(y):
1,1-Diethoxycyclohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4360 (lit.)
tw
76-78 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketal
ciąg SMILES
CCOC1(CCCCC1)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-11-10(12-4-2)8-6-5-7-9-10/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
MWUDABUKTZAZCX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyclohexanone diethyl ketal (1,1-Diethoxycyclohexane) reacts with 1,3,2-benzodioxaborole [catecholborane (CB)] to form the corresponding ether. It undergoes thermal elimination reaction in gas-phase to yield 1-ethoxycyclohexene and ethanol.
Zastosowanie
Cyclohexanone diethyl ketal may be used in the preparation of 1-ethoxycyclohexene.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Felix Rosas et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(2), 846-854 (2011-12-22)
The gas-phase thermal elimination of 2,2-diethoxypropane was found to give ethanol, acetone, and ethylene, while 1,1-diethoxycyclohexane yielded 1-ethoxycyclohexene and ethanol. The kinetics determinations were carried out, with the reaction vessels deactivated with allyl bromide, and the presence of the free
Ozonolysis-reductive amination of olefins.
Pollart KA and Miller RE.
The Journal of Organic Chemistry, 27(7), 2392-2394 (1962)
Reactions of Enol Ethers with Carbenes. V. Rearrangements of Dihalocyclopropanes Derived from Six-, Seven-, and Eight-Membered Cyclic Enol Ethers1.
Parham WE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 87(2), 321-328 (1965)
Catecholborane (1, 3, 2-benzodioxaborole). A versatile reducing agent.
Kabalka GW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42(3), 512-517 (1977)