Merck
457639
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-caprolactone)
DL-lactide 40 mol %
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
proporcje
lactide:caprolactone 40:60
skład
DL-lactide, 40 mol %
lepkość właściwa
0.7-0.9 dL/g, in chloroform(lit.)
temp. przejścia
Tm (DSC) 31 °C (onset)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(O)C(O)=O.OCCCCC(O)=O
Klucz InChI
LLHKFIFJPCHEOM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Poli(DL-laktyd-co-kaprolakton) może być stosowany do przygotowania rusztowania kompozytowego, które może być wykorzystane w rozwoju funkcjonalnej tkanki serca.
Cechy i korzyści
Biocompatible, biodegradable polymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel composite scaffold for cardiac tissue engineering.
Park H, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal, 41(7), 188-196 (2005)
Produkty
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
457639-1G
457639-5G4061832342337