Merck
568562
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone-co-glycolide)
L-lactide 70 %, average Mn ~50,000 by GPC
Synonim(y):
Poli-L-laktyd-co-glikolid-co-ε-kaprolakton, Kopolimer ε-kaprolaktonu iglikolidu-L-laktydu
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
proporcje
lactide:caprolactone:glycolide 70:20:10
masa cząsteczkowa
average Mn ~50,000 by GPC
skład
L-lactide, 70%
temp. przejścia
Tg ~28 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Poli(L-laktyd-co-kaprolakton-co-glikolid) (PLGA-PCL) jest biodegradowalnym kopolimerem blokowym, który może być stosowany jako nanocząsteczkowy system dostarczania leków. Elektroprzędziona mieszanka nanowłókien PLGA-PCL, grup fosforylocholiny i środka antyproliferacyjnego (rapamycyny) może być stosowana jako przeszczepy i protezy naczyniowe.
Cechy i korzyści
Biocompatible, biodegradable polymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Preparation of electrospun poly (L-lactide-co-caprolactone-co-glycolide)/phospholipid polymer/rapamycin blended fibers for vascular application.
Kim H I, et al.
Current Applied Physics, 9(4), e249-e251 (2009)
Novel docetaxel-loaded nanoparticles based on poly (lactide-co-caprolactone) and poly (lactide-co-glycolide-co-caprolactone) for prostate cancer treatment: formulation, characterization, and cytotoxicity studies.
Sanna V, et al.
Nanoscale Research Letters, 6(1), 260-260 (2011)
Produkty
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.