Merck
455954
Sigma-Aldrich
Chromium(III) sulfate hydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Chromic sulfate hydrate, Chromium trisulfate
About This Item
Wzór liniowy:
Cr2(SO4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.18 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble(lit.)
gęstość
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Klucz InChI
KVIYQADEXNCDCB-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)